MABC287
Anti-PXR Antibody, clone 1F10.1
clone 1F10.1, from mouse
Sinónimos:
Nuclear receptor subfamily 1 group I member 2, Orphan nuclear receptor PAR1, Orphan nuclear receptor PXR, Pregnane X receptor, Steroid and xenobiotic receptor, SXR, PXR
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F10.1, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), gorilla (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NR1I2(8856)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PXR in 10 µg of human colon tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable