Documentos clave
GM510/24
Millipore
Cabezal de mezcladora NovAseptic® GM 50, cojinete macho
About This Item
UNSPSC Code:
31171500
material
316L stainless steel plate
EPDM rubber O-ring
ceramic bearing (Male Bearing)
Quality Level
parameter
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
roughness average (RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Manually polished)
pH range
1-14
General description
Barra/placa: Acero inoxidable AISI 316L/ EN1.4435Cojinete macho: cerámica de Sic Junta tórica: EPDM
Las mezcladoras NovAseptic® ofrecen una solución completa de mezcla a lo largo de todalínea de procesos y están diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones de mezcla en lasindustrias farmacéutica y biotecnológica.
Packaging
El cojinete macho viene envasado en una caja cerrada.
Components
Cabezal de mezcla/barra (316L) Cojinete macho Junta tórica: EPDM
Legal Information
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany