Documentos clave
GM20/12DC
Millipore
Cabeza mezcladora NovAseptic® GMP 2000, cojinete macho (UNCD recubierto)
About This Item
Código UNSPSC:
31171500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316L stainless steel plate
ceramic bearing (Female Bearing UNCD coating)
Nivel de calidad
Parámetros
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
Aspereza promedio (RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Manually polished and UNCD coated)
intervalo de pH
1-14
Descripción general
Barra/placa: Acero inoxidable 316L/ EN1.4435Revestimiento cojinete hembra UNCD: cerámica de Sic
Las mezcladoras NovAseptic® ofrecen una solución completa de mezcla a lo largo de toda línea de procesos y están diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones de mezcla en las industrias farmacéutica y biotecnológica.
Envase
El cojinete macho viene envasado en una caja cerrada.
Componentes
Cabezal de mezcla/barra/placa (316L) Cojinete hembra UNCD recubierto
Información legal
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany