Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos clave

GM05/15-326

Millipore

NovAseptic® GMP 50 Mixer, Mixing Head with Exchangeable Bearing

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
31171500

material

316L stainless steel plate
EPDM rubber O-ring
ceramic bearing (Female Bearing/Diamond UNCD coated)

Quality Level

parameter

5-135 °C temp. range (41-275 °C)

roughness average (RA)

≤0.38 μm (Surface Treatment: Electro polished)

pH range

1-14

General description

Bar/Plate: Stainless Steel 316L/ EN1.4435Female Bearing: Ceramic Sic w/Diamond UNCD coatedO ring: EPDM
NovAseptic® mixers offer a complete solution for mixing throughout theprocess line and are designed for a wide variety of mixing applications in thepharmaceutical and biotechnology industries.

Packaging

The mixing Head is packaged in a closed box.

Components

Mixing Head/ Bar/Plate (316L) Female Bearing with EPDM O ring

Legal Information

NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico