Documentos
EQ70XXPKT1
Milli-Q
Kit de cartucho de purificación Milli-Q® EQ 7008-16
This product is replaced with EQ70XXPKIT. Search to Explore!
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.85
material
carbon block
carbon filter (activated)
filter (Pleated)
filter (soda lime)
media (IQnano ion exchange)
media (Jetpore® mixed-bed ion exchange)
Quality Level
feature
Kit contains IPAK Gard® Pretreatment Pack, IPAK Meta®, Polishing CartridgeIPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter.
manufacturer/tradename
Milli-Q®
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
shipped in
ambient
General description
Este kit de purificación de agua contiene lo siguiente:
  • El módulo de pretratamiento IPAK Gard® elimina eficazmente coloides, partículas y cloro libre del agua del grifo para proteger la membrana de ósmosis inversa (RO) y mejorar el rendimiento del sistema
  • Los cartuchos de ultrafiltración IPAK Meta® e IPAK Quanta® contienen la innovadora resina de intercambio iónico de lecho mixto Jetpore® y los medios de intercambio iónico IQnano, que logran la reducción de los iones hasta concentraciones vestigiales. Además, el carbono activado sintético de grado elevado tiene como objetivo los contaminantes orgánicos en cantidades vestigiales.
  • El filtro de ventilación del depósito, rediseñado para una integración perfecta, proporciona una mejor protección contra los contaminantes atmosféricos.
Este kit está diseñado para ser utilizado con los sistemas Milli-Q® EQ 7008/16 para la producción de agua purificada (tipo III) y agua ultrapura (tipo I).
application
Para una protección óptima de la membrana de ósmosis inversa, eliminación de trazas de iones y sustancias orgánicas, y protección avanzada contra contaminantes atmosféricos.
Features and Benefits
El módulo de pretratamiento IPAK Gard® contiene:
  • Carbón activado para proteger contra el cloro libre.
  • Filtro de profundidad para proteger contra partículas y coloides.
El filtro de ventilación del depósito contiene:
  • Carbón activado para eliminar sustancias orgánicas volátiles.
  • Cal sodada para eliminar el CO2.
  • Membrana de filtración para evitar que entren partículas y bacterias en el depósito.
El cartucho IPAK Meta® contiene:
  • Resina de intercambio iónico de lecho mixto Jetpore® y medios de intercambio iónico IQnano para reducir las concentraciones iónicas hasta niveles de trazas.
El cartucho IPAK Quanta® contiene:
  • Los innovadores medios de intercambio iónico IQnano para reducir las concentraciones iónicas hasta concentraciones traza.
  • El carbón activado sintético de alta calidad actúa sobre los oligoelementos orgánicos.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.