CX2065
Cresyl Violet Acetate
HARLECO® For the staining of nuclei and Nissl bodies
Sinónimos:
Cresyl Violet Acetate
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
powder or crystals
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
140-143 °C
solubilidad
70 g/L
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C16H12N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8H,17-18H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
For Professional Use.
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13