CT25F4025
Cartucho de filtración Polygard® CT
pore size 25.0 μm, cartridge nominal length 40 in. (100 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinónimos:
Polygard-CT Cartridge Filter 40 in. 25 μm Code F Reinforced Core
About This Item
Materiales
glass fiber-reinforced polypropylene
polyester support
polyethylene seal
polypropylene
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Polygard
Parámetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
longitud nominal del cartucho
40 in. (100 cm)
Diámetro
7.0 cm (2.75 in.)
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
tamaño de poro
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)