MilliporeSigma
CS60HX01H1
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
60HX, 60µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Sinónimos:
Clarisolve 60 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
Seleccione un Tamaño
1 EA
$541.00
$541.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$541.00
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
$541.00
Check Cart for Availability
Nombre del producto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiales
TPE seal
polypropylene
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Clarisolve®
Parámetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altura
14 cm (5.3 in.)
Longitud
22 cm (8.5 in.)
Anchura
7.4 cm (2.9 in.)
filtración área
0.014 m2
impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
entrada
sample type liquid
conductividad
≤0.15 μS/cm
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Aplicación
High-density cell cultures
Especificaciones
Filter Grade: 60HX
Nota de preparación
Sterilization Method
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.
Nota de análisis
Total organic carbon (TOC) residue: Measured at below detectable limits.
Información legal
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.