Documentos clave
CRK173E06
Millipore
Filtro de cartucho Polygard® CR
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinónimos:
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 0.1 μm Code 7 Ethylene-Propylene
Seleccione un Tamaño
6 PKG
$3,175.00
$3,175.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 PKG
$3,175.00
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
$3,175.00
Check Cart for Availability
Materiales
EPR seal
polypropylene
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Polygard
Parámetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
Diámetro
7.0 cm (2.75 in.)
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤50 mg
tamaño de poro
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge
Nota de preparación
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Nota de análisis
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥15 L
Información legal
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany