Documentos clave
CGW603SB1
Millipore
Filtro de cartucho Bevigard-P.
pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinónimos:
Bevigard-P Cartridge Filter 30 in. 0.5 μm Code 0
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiales
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
cumplimiento norm.
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
fabricante / nombre comercial
Bevigard
Parámetros
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
Diámetro
7.1 cm (2.8 in.)
filtración área
1.38 m2
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤420 mg/cartridge
Matriz
Bevigard-P
pore size
1.0/0.5 μm pore size
entrada
sample type bottled water
sample type groundwater
sample type wine
sample type food(s)
sample type liquid
sample type beverage(s)
sample type beer
código del cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Descripción general
Configuración del dispositivo: Cartucho
Características y beneficios
Presentación: Doble capa
Envase
Bolsa doble de apertura fácil
Otras notas
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte las secciones de instalación y humectación del manual del usuario de OptiScale®-25 y la introducción del resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
  • Condiciones de almacenamiento: Consulte el resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Nota de preparación
Este producto se fabricó con una combinación de medios que cumple los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
10 ciclos de 30 min en autoclave o de vapor in situ (SIP) a 121 °C
Protocolo de desinfección
30 min con agua caliente a 80 °C.
Nota de análisis
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥15 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Información legal
Bevigard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3