ABN910
Anti-Aquaporin 4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC
Seleccione un Tamaño
$145.60
Precio de catálogo$182.00Ahorre 20 %Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$145.60
Precio de catálogo$182.00Ahorre 20 %Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse, rat
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AQP4(361)
mouse ... Aqp4(11829)
rat ... Aqp4(25293)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Aquaporin 4 in human brain tissue lysate.
Neuroscience
Calidad
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis : A 1:1,000 dilution of this antibody detected Aquaporin 4 in mouse cerebral cortex tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad