ABN410
Anticuerpo anti-ZNF423
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Zinc finger protein 423, Olf1/EBF-associated zinc finger protein, hOAZ, Smad- and Olf-interacting zinc finger protein, ZFP423
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZNF423(23090)
General description
Immunogen
application
Análisis mediante inmunohistoquímica:: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la ZNF423 en tejido talámico y de hipocampo humano.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:100 de un lote representativo detectó la ZNF423 en células NIH/3T3.
DyLight® es una marca registrada de Thermo Fisher Scientific.
Neurociencia
Neurociencia del desarrollo
Quality
Análisis mediante inmunotransferencia western: 2 µg/ml de este anticuerpo detectaron la ZNF423 en 10 µg /ml de lisado de tejido cerebral de ratón P7.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c