ABN213
Anti-IL-12 alpha Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Interleukin-12 subunit alpha, IL-12A, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit, CLMF p35, IL-12 subunit p35, NK cell stimulatory factor chain 1, NKSF1
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL12A(3592)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected IL-12 alpha in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable