ABN1346
Anti-SHIP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1, hp51CN, Inositol polyphosphate-5-phosphatase of 145 kDa, p150Ship, SH2 domain-containing inositol 5′-phosphatase 1, SH2 domain-containing inositol phosphatase 1, SHIP-1, SHIP1, SIP-145
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... INPP5D(3635)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Kinases & Phosphatases
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected SHIP1 in 10 µg of Ramos cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1