ABE863
Anti-PHF1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Information PHD finger protein 1, hPHF1, Polycomb-like protein 1, hPCl1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PHF1(5252)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected PHF1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PHF1 in 10 µg of HeLa cell nuclear extract.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable