ABE1407
Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2 A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 A, RAD6 homolog A, HR6A, hHR6A, Ubiquitin carrier protein A, Ubiquitin-protein ligase A
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, rat, human
reactividad de especies (predicha por homología)
primate (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UBE2A(7319)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ubiquitin-conjugating enzyme E2 A in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable