ABC471
Anti-KLF15 Antibody
1.0 mg/mL, from rabbit
Sinónimos:
Krueppel-like factor 15, Kidney-enriched krueppel-like factor, KLF15
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
primate (based on 100% sequence homology), bat (based on 100% sequence homology), baboon (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology)
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KLF15(28999)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected KLF15 in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable