ABC1451
Anti-PDGF-D
from rabbit
Sinónimos:
Platelet-derived growth factor D, Iris-expressed growth factor, Spinal cord-derived growth factor B, SCDGF-B
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rabbit (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDGFD(80310)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PDGF-D in PBS exchanged condition media collected from LNCaP cells transfected with PDGF-D expression vector (Courtesy of Hyeong-Reh Choi Kim lab at Wayne State University).
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PDGF-D in PBS exchanged condition media collected from LNCaP cells transfected with PDGF-D expression vector.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable