AB9471
Anti-Prostacyclin Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTGIR(5739)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Metabolism
Metabolic Hormones & Receptors
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable