AB9240
Anticuerpo anti-neuroD 6
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
MATH2, NEX1
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Neurod6(11922)
General description
Resuspenda el sedimento de anticuerpos en cualquier tampón biológico adecuado, PBS o TBS convencionales (pH 7,3-7,5) son típicos. Los volúmenes necesarios no son cruciales, pero se sugiere que la concentración final de anticuerpos esté comprendida entre 0,1 mg/ml y 1,0 mg/ml. Por ejemplo, para lograr una concentración de 1 mg/ml con 50 μg de anticuerpo precipitado, la cantidad de tampón necesaria sería de 50 μl.
Añada cuidadosamente el tampón líquido al sedimento. NO AGITE EN VÓRTEX. Mezcle agitando suavemente con una punta de pipeta ancha o golpeando suavemente con los dedos. Deje que el anticuerpo precipitado se rehidrate durante 1 hora a 4-25°C antes de usarlo. Es normal que algunas partículas pequeñas de anticuerpo precipitado no logren resuspender . Los viales se llenan en exceso para compensar cualquier pérdida.
Specificity
Immunogen
Application
Neurociencia
Inmunohistoquímica: 1:200-1:1 000.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Neurociencia del desarrollo
Marcadores neuronales y de la glía
Physical form
Storage and Stability
Las disoluciones de anticuerpo rehidratado pueden conservarse sin diluir a 2-8°C durante 2 meses sin pérdida significativa de actividad. Tenga en cuenta que la disolución no es estéril, por lo tanto, hay que tener cuidado si el producto se conserva a 2-8°C.
Para conservación a -20°C, puede añadirse un volumen igual de glicerol; sin embargo, se recomienda utilizar glicerol de grado ACS o superior, ya que puede producirse una pérdida significativa de actividad si el glicerol utilizado no es de buena calidad.
Para congelación, se recomienda que la disolución de anticuerpos rehidratados se diluya otro 1:1 con una disolución de BSA (fracción V, de grado más alto disponible) al 2 % preparada con el tampón de rehidratación. La disolución de BSA al 1 %/anticuerpo resultante puede separarse en alícuotas y almacenarse congelada a -70°C durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c