AB5532
Anti-Nitrotyrosine Antibody
serum, Chemicon®
Sinónimos:
NO2-Tyrosine
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies (predicha por homología)
all
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... NOS1(4842)
Descripción general
Especificidad
The cross-reactivities were determined using an ELISA test by competition experiments with the following compounds:
Compound Cross-reactivity ratio
NO2-Tyrosine-G-BSA 1
NO-Tyr-G-BSA 1/233
Tyr-G-BSA 1/>100,000
NO2-5HT-G-BSA 1/>100,000
NO-5HT-G-BSA 1/>100,000
NO-Cys-G-BSA 1/>100,000
NO-W-G-BSA 1/>100,000
NO-His-G-BSA 1/>100,000
Abbreviations:
(G) Glutaraldehyde
(BSA) Bovine Serum Albumin
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Oxidative Stress
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable