AB1536
Anti-Dopamine β Hydroxylase Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
DBH
Seleccione un Tamaño
$498.00
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$498.00
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rabbit, monkey, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DBH(1621)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry: 1:250-1:1,000, staining was evaluated in the locus coeruleus of formaldehyde-fixed, cryopreserved human and monkey brain. Showed moderate staining on both human and monkey.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1