operating temperature at 2-40 °C 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) 7 bar max. pressure (100 psid)
técnicas
protein purification: suitable
Longitud
250 mm
área
8 cm2 , cross-sectional
cama Al
0-250 mm
lecho volumen
0-200 mL
Diámetro
32-32.1 mm
Información legal
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany