96100053
Vantage L Tube Kit 250 mm
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Vantage
técnicas
protein purification: suitable
Longitud
24.9 cm (9.8 in.)
Diámetro
4.4 cm (1.7 in.)