Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Key Documents

96100023

Millipore

Vantage L Adjuster Cartridge Housing Kit

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
23151816
eCl@ss:
32011301

material

glass filled polypropylene surface (exterior)

manufacturer/tradename

Vantage

technique(s)

protein purification: suitable

diam.

1.1 cm (0.4 in.)


Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico