Documentos clave
8.56193
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(biotinyl-ε-aminocaproyl)-NovaSyn® TGR A resin
Novabiochem®
Seleccione un Tamaño
1 G
$505.40
$505.40
Precio de catálogo$722.00Ahorre 30 %
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$505.40
About This Item
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
$505.40
Precio de catálogo$722.00Ahorre 30 %
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Línea del producto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal lysine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Información legal
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.