Documentos clave
8.56144
Sigma-Aldrich
H-Phe-H NovaSyn® TG resin
Novabiochem®
Seleccione un Tamaño
1 G
$275.00
$275.00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$275.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
$275.00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Línea del producto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Pre-loaded resin for synthesis of peptides containing C-terminal phenylalaninal
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-3721
Nota de análisis
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.15 - 0.25 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The base resin is amino PEG-PS copolymer (90µm).
Información legal
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable