Documentos clave
8.53021
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(tBu)-OH . DCHA
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Ser(tBu)-OH . DCHA, N-α-t.-Boc-O-t.-butyl-L-serine
Seleccione un Tamaño
5 G
$227.00
25 G
$894.00
$227.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$227.00
25 G
$894.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H23NO5 · xC12H23N
Número de CAS:
Peso molecular:
261.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
$227.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
161-164 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N([C@@H](COC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C.N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H23NO5.C12H23N/c1-11(2,3)17-7-8(9(14)15)13-10(16)18-12(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t8-;/m0./s1
Clave InChI
AIEUUHIXSUNTGV-QRPNPIFTSA-N
Descripción general
This derivative is supplied as a DCHA-salt since the free acid is not crystalline.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-0081
Nota de análisis
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): +22.5 - +27.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable