8.52414
Fmoc-Cav(Boc)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Cav(Boc)-OH
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -21.0 - -17.0 °
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable