Documentos clave
8.45027
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
Msynthplus
Sinónimos:
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
133.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
204-878-8
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
bp
216.5 °C
mp
146-151 °C
temperatura de transición
flash point >110 °C
densidad
1.65 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Clave InChI
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Color (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): passes test
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Información legal
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable