Documentos clave
8.43658
Sigma-Aldrich
Trimethoxyphenylsilane
for synthesis
Sinónimos:
Trimethoxyphenylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)3SiC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
198.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
221-066-9
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.5% (GC)
Formulario
liquid
temperatura de transición
flash point 83 °C
densidad
1.064 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Si](OC)(OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Bladder
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup