Documentos clave
8.41406
Sigma-Aldrich
6-Methoxyquinoline
for synthesis
Sinónimos:
6-Methoxyquinoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
226-077-2
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
279-284 °C/1013 hPa
mp
17-20 °C
temperatura de transición
flash point >110 °C
densidad
1.152 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
Clave InChI
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.153
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C