Documentos clave
8.20308
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt
≥97%
Sinónimos:
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt, PCMB
About This Item
Fórmula lineal:
4-(HOHg)C6H4COONa
Número de CAS:
Peso molecular:
360.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
205-340-5
Ensayo
≥97%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H5O2.Hg.Na.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,8,9);;;1H2/q;;+1;/p-1
Clave InChI
BERBQUNVJGVZCX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
for synthesis
Nota de análisis
Assay (ex Hg): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable