Documentos clave
8.20230
Sigma-Aldrich
3-Butyne-2-ol
(55% solution in water) for synthesis
Sinónimos:
1-Butyn-3-ol
About This Item
Código UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
presión de vapor
30 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
temp. de autoignición
340 °C
potencia
57 mg/kg LD50, oral (Rat)
50-200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
5-46 % (v/v)
pH
4-6 ( in H2O, ready-to-use solution)
bp
95-96 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
temperatura de transición
flash point 44 °C
densidad
0.95 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay (iodometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.955
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C