Documentos clave
8.18685
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate
for synthesis
Sinónimos:
(2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, L-(+)-Tartaric acid diethyl ester, DET, (-)-Diethyl-D-tartrate
Seleccione un Tamaño
25 ML
$89.40
$89.40
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
$89.40
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OOC(CHOH)2COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
206.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
237-458-8
NACRES:
NA.22
$89.40
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
162 °C/25 hPa
mp
17 °C
temperatura de transición
flash point 93 °C
densidad
1.20 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
Clave InChI
YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.203 - 1.205
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -27.0 - -24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C - closed cup