Documentos clave
8.18132
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
for synthesis
Sinónimos:
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Seleccione un Tamaño
25 ML
$117.00
100 ML
$211.00
$117.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
$117.00
100 ML
$211.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H19N
Número de CAS:
Peso molecular:
141.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
212-199-3
NACRES:
NA.22
$117.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
14 hPa ( 39 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
290 °C
potencia
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-59 °C
temperatura de transición
flash point 37 °C
solubilidad
25.9 g/L
densidad
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1C(CCCC1(C)C)(C)C
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.834
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C