Documentos clave
8.18129
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Sinónimos:
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trimethylsilyl triflate, Trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
F3CSO2OSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
222.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
248-565-4
presión de vapor
4.7 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
temp. de autoignición
405 °C (DIN 51794)
bp
35-37 °C/13 hPa
temperatura de transición
flash point 38 °C (DIN 51755 Part 1)
densidad
1.23 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
Clave InChI
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.226 - 1.231
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup