Documentos
8.16016
Sigma-Aldrich
L-Glutamina
for synthesis
Sinónimos:
Ácido L-glutámico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-292-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
solid
potency
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
100 g/L
density
1.47 g/cm3 at 20 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
La L-glutamina es un aminoácido esencial que es un componente crucial de los medios de cultivo donde actúa como una fuente importante de energía para las células en cultivo. La L-glutamina es muy estable en forma de polvo seco y de disolución congelada. En los medios líquidos o las disoluciones de reserva, sin embargo, la L-glutamina se degrada con relativa rapidez. El rendimiento celular óptimo normalmente requiere la suplementación de los medios con L-glutamina antes de su uso.
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +31.5 - +33.0 °
Identity (IR): passes test
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c