Documentos clave
8.14889
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide
for synthesis
Sinónimos:
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide
Seleccione un Tamaño
5 ML
$188.00
$188.00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
$188.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
236-657-7
NACRES:
NA.22
$188.00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
liquid
bp
140 °C/1013 hPa
densidad
1.278 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S(CCO)c1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4,10H,5-6H2
Clave InChI
HHIWVLZQIJUIPJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Aplicación
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide for synthesis. CAS 13457-98-2, molar mass 188.68 g/mol.
Nota de análisis
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Identity (IR)passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup