Documentos clave
8.14784
Sigma-Aldrich
Borontrifluoride-acetonitrile complex
for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
presión de vapor
85 Pa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
524 °C (Information refers to the main component.)
lim. expl.
3-17 % (v/v) Information refers to the main component.)
bp
82 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 10 °C
densidad
0.875 g/cm3 at 20 °C
Nota de análisis
Assay BF3 (acidimetric): 15.0 - 19.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C