Documentos clave
8.14422
Sigma-Aldrich
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
for synthesis
Sinónimos:
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
Seleccione un Tamaño
100 G
$70.80
$70.80
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
$70.80
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
204-241-4
NACRES:
NA.22
$70.80
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
140-146 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[n]1([c](c2c([c]1=O)cccc2)=O)CO
InChI
1S/C9H7NO3/c11-5-10-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(10)13/h1-4,11H,5H2
Clave InChI
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 140 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable