Documentos clave
8.14079
Sigma-Aldrich
Iodotrimethylsilane
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
Iodotrimethylsilane, Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.1
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
240-171-0
Nivel de calidad
temperatura de transición
flash point -31 °C
densidad
1.47 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clave InChI
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
(stabilised) for synthesis
Aplicación
Iodotrimethylsilane (stabilised) for synthesis. CAS 16029-98-4, EC Number 240-171-0, chemical formula (CH₃)₃SiI.
Nota de análisis
Assay (argentometric)≥ 95.0 %Identity (IR)passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-31 °C - closed cup