Documentos clave
8.02624
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-nitroaniline
for synthesis
Sinónimos:
2-Chloro-4-nitroaniline, 4-Amino-3-chloronitrobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
2-(Cl)-4-(NO2)C6H3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
204-502-2
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
temp. de autoignición
522 °C
potencia
6430 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 0.23 g/L in H2O)
bp
320 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
104-107 °C
solubilidad
0.23 g/L
densidad aparente
850 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
Clave InChI
LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 105 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test