8.01661
γ-Butirolactona
Technipur®, for synthesis
Sinónimos:
γLactona del ácido hidroxibutírico, GBL, Lactona del ácido 4-hidroxibutírico
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
0.344 hPa ( 20 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
851 °F
lim. expl.
16 %
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
pH
4-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
Clave InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup