Documentos clave
8.00500
Sigma-Aldrich
Ethyl butyrate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl butyrate, Butyric acid ethyl ester, Ethyl butanoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-306-4
presión de vapor
17 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
460 °C
potencia
13000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5228 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
121 °C/972 hPa
mp
-98 °C
temperatura de transición
flash point 26 °C
densidad
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.879
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C