Documentos clave
7052X
Sigma-Aldrich
Papanicolaou OG-6
HARLECO® Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique
Sinónimos:
PAP Counterstain
About This Item
Código UNSPSC:
41116113
Nivel de calidad
Formulario
liquid
mp
-0.1 °C
temperatura de transición
flash point 15 °C
densidad
0.79 g/cm3
λmáx.
493-503 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
HARLECO® Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique.
Información legal
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C