670105
UDP-α-D-N-Acetylgalactosamine, Disodium Salt
Useful in synthesis of aryl azide derivatives that can be used in affinity labeling of glycosyltransferases and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Sinónimos:
UDP-α-D-N-Acetylgalactosamine, Disodium Salt, UDP-GalNAc, 2Na
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OC[C@H]2OC([C@@H]([C@@H]2O)O)N3C=CC(=O)NC3=O)OC1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11+,12-,13-,14-,15?,16?;;/m1../s1
Clave InChI
HXWKMJZFIJNGES-QCVFHWOISA-L
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Das, S., and Gillin, F.D. 1996. Exp. Parasitol. 83, 19.
Martina, J.A., and Maccioni, H.J. 1996. J. Neurosci. Res. 46, 485.
Zeng, Y., et al. 1996. Anal. Biochem. 239, 99.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable