Documentos clave
662006
Sigma-Aldrich
U0124
A useful negative control for MEK inhibitors U0125 and U0126.
Sinónimos:
U0124, 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4- bis(methylthio)butadiene, 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(methylthio)butadiene
Seleccione un Tamaño
1 MG
$98.60
$98.60
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
$98.60
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
$98.60
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A useful negative control for MEK inhibitors U0125 (Cat. No. 662008) and U0126 (Cat. No. 662005). Does not inhibit MEK activity even at concentrations of 100 µM.
A useful negative control for the MEK inhibitors U0125 (Cat. No. 662008) and U0126 (Cat. No. 662005). Does not inhibit MEK even at concentrations of 100 µM.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
MEK1
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 weeks at -20°C.
Otras notas
Favata, M.F., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 18623.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Katherine E Savell et al.
Science advances, 6(26), eaba4221-eaba4221 (2020-07-09)
Drugs of abuse elevate dopamine levels in the nucleus accumbens (NAc) and alter transcriptional programs believed to promote long-lasting synaptic and behavioral adaptations. Here, we leveraged single-nucleus RNA-sequencing to generate a comprehensive molecular atlas of cell subtypes in the NAc