65069-M
Gill Modified OG
HARLECO® Modification of OG-6 counterstain used in Pap staining
Sinónimos:
PAP Counterstain
Formulario
liquid
mp
-0.1 °C
temperatura de transición
flash point 12 °C (ethanol)
densidad
0.79 g/cm3
λmáx.
490-500 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Orange G Solution Gill counterstain used in Pap staining.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup - (ethanol)