MilliporeSigma
64-201BP
Visualizer Western Blot Detection Kit, mouse
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.23
eCl@ss:
42029053
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
all
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
Application
For use on immunoblots.
Packaging
Kit capacity: 50 mini-gel-sized blots for 2500cm2 of membrane
Analysis Note
The reagents in this kit have been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in Western blot assays
Other Notes
Goat Anti-Mouse IgG, HRP conjugate Visualizer Detection Reagent B Visualizer Detection Reagent A
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)